주요 문서
Z158348
Sigma-Aldrich
Ace Reducing Adapter
female joint: ST/NS 29/42, male joint: SJ 35/25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
female joint: ST/NS29/42
male joint: SJ35/25
제조업체/상표
Ace Glass 502527
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)