Merck
Z188719
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
동의어(들):
Wheaton glass vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 200 ea
캡 크기
15 - 425
직경 × 높이
17 mm × 61 mm
용적
8 mL
색상
clear
피팅
thread for 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)