Merck
Z202738
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
동의어(들):
Double-walled beaker, Insulated beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
borosilicate glass
특징
graduations: no
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Outer OD - 45mm x H 120mm
Inner ID - ~27mm x D 110mm (inner OD - 30mm)
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
기타 정보
Browse all glass beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)