주요 문서
Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Ace Glass 681204
I.D. × 길이
68 mm × 250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)