주요 문서
Z220337
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
라벨
J
K
조인트
female joint: ST/NS29/32
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)