주요 문서
Z222844
Quick-connect hose coupling
for tubing i.d., 1/4 in., Coupling
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
특징
for tubing i.d. 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel-plated brass coupling and nipple. Simple push-to-connect operation. Suitable for both pressure and vacuum applications. Max. pressure: 508 psi, min. burst pressure: 2,030 psi. Temp. range: -40 to 100 °C (-40 to 212 °F).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)