Merck
다음으로 건너뛰기
Z225118
Sigma-Aldrich
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
동의어(들):
sampling spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F36711-0012
길이
12 in.
일반 설명
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)