Merck
Z235547
Supelco
Ferrules HP style
graphite, I.D. 0.8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
graphite
I.D.
0.8 mm
호환성
for use with 0.53 mm I.D. columns in HP instruments
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)