주요 문서
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flavors and Fragrances test strips
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113034
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 100 ea
길이 × 너비
5 in. × 3 1/2 in.
일반 설명
Dip and sniff test strips for sampling aroma chemicals.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)