주요 문서
Z259535
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NC.11
제조업체/상표
Ace Glass 786338
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)