주요 문서
Z302686
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
FR250/2S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
조인트
joint: ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
case of 10
제조업체/상표
Quickfit FR250/2S
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short neck with ground-glass joint.
특징 및 장점
  • Complies to ISO 4797 and ISO 1773 requirements
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Flask geometry permits very uniform heating
  • With highest quality ground glass socket
  • Comprehensive range of flasks available with capacities from 5ml to 5000ml
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)