포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Quickfit
재고 정보
available only in EU
일반 설명
These screwthread hose connectors are only for use with the QUICKFIT® and PYREX® glassware products. They do not fit DURAN® glass threads.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
QUICKFIT is a registered trademark of DWK Life Sciences
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.