조인트
joint: ST/NS40/38
제조업체/상표
Quickfit CX 7/06/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
길이
250 mm
표면적
130 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
특징 및 장점
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Also known as reflux or bulb condensers
- The inner bulb sections provide an increased cooling surface
- Ideal for reflux and Soxhlet extraction applications
- Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.