주요 문서
Z409472
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size S, polypropylene
동의어(들):
Laboratory funnel, Weighing device
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.71
material
polypropylene
크기
S
포장
pkg of 50 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)