주요 문서
Z412600
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 117 V AC
동의어(들):
Ultrasonic homogenizer, Ultrasonic mixer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101500
NACRES:
NB.74
제조업체/상표
Sonics & Materials VCX130-117V
재고 정보
not available in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 20 kHz
  • Digital wattmeter
  • Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
  • Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
  • Variable output control
  • Automatic tuning
For processing medium volume samples from 150 μL to 150 mL. Unit has a piezoelectric converter and a footswitch connector. Shipped ready for operation with titanium probe 138 mm L × 6 mm tip diam., tool kit, and instruction manual.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)