주요 문서
Z502081
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
(for 14/10, 14/20, 14/35 joints)
동의어(들):
PTFE ring, PTFE sealing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
조인트
joint 14/10
joint 14/20
joint 14/35
포장
pkg of 50 ea
pkg of
제조업체/상표
Glindemann K14
온도 측정 범위
≤250 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
법적 정보
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)