특징
CE compliant
제조업체/상표
Oakton
pH 측정 범위
0.00-14.00 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
온도 측정 범위
0.0-100.0 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
중량
1 lb
일반 설명
- Reads pH, mV, and temperature
- Three-point pH calibration w/auto buffer recognition
- Automatic Temperature Compensation (ATC)
- Toggle between pH and temperature in °C
- Push-button operation; hold function; auto-off
- 3-year warranty on meter
Meter includes:
- pH electrode w/BNC connector, temperature probe, operating instructions, and batteries.
- pH calibration up to 3 points: 4.01; 7.00; 10.01 increments.
Temperature calibration:
- Offset 0.1°C increments
- mV calibration: ±20 mV
법적 정보
Acorn is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Oakton is a registered trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.