Merck
Z550752
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
conical
용량
100 mL
스톱콕(stopcock) 보어
2 mm
마개 크기
19/22
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)