Merck
다음으로 건너뛰기
Z554448
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSAfunnel
capacity 350 mL, disc diam. 50 mm, porosity 25-50 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
PTFE cup gaskets
용량
350 mL
디스크 직경
50 mm
스템 I.D. × O.D.
8 mm × 12 mm
공극 크기
25-50 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Modular Buchner funnel components for maximum versatility and economy.
Interchangeable and replaceable components permit the use of a wide range of funnel porosities and capacities at minimal expense. It is no longer necessary to replace an entire Buchner funnel because of a clogged filter frit, broken rim or stem.
Features:
  • Five interchangeable frit porosities: 4 microns up to 175 microns
  • PTFE cup gasket seals edge of frit during use
  • Replaceable components: frits, gaskets, funnel tops, bottoms, and connectors
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)