제조업체/상표
Birmingham metals
중량
3.6 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Crucible lids of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.