주요 문서
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Q Labtech
파라미터
500 psi pressure at 90 °C
용적
35 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)