주요 문서
Z568570
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 115 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
설명
for 10mm SS shaft
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8096-74
너비 × 길이
24 mm × 115 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Holes provide greater agitation than solid blades.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)