주요 문서
Z645184
IKA® A 11.1 spare beater
A 11.1 spare beater, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
stainless steel
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2904600
적합성
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 6)
일반 설명
Stainless steel replacement bat for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 6.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)