주요 문서
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
stainless steel
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 328200
적합성
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
일반 설명
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)