포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3386000
베이스 너비 × 깊이
242 mm × 355 mm
로드 길이 × 직경
370 mm × 10 mm
중량
0.7 kgMax load
적합성
suitable for (T-10 basic disperser)
일반 설명
- Small stand for T 10 basic
- Diameter of support rod 10 mm
- Dimensions: (W x D) 242 x 355 mm
- Height: 370 mm
- Max. load 0.7 kg
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.