Merck
Z677159
NevoCut cut protection gloves
size M
동의어(들):
safety glove
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
크기
M
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
KCL 927
길이 × thickness
250 mm × 1.50 mm
일반 설명
Nevocut is the new generation of cut protection gloves combining good sensitivity, flexibility and comfort with the highest level of cut protection (level 5).
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
법적 정보
NevoCut is a trademark of KCL GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NevoCut cut protection gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)