material
pink
polypropylene
특징
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS24320P
크기
255x137x21 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simple, easy action to open and close - expand and collapse when racks are needed. Designed to help organize 15 and 50 mL tubes. Imprinted grid aides quick retrieval. Stack racks in open or closed position. Saves space when racks are not in use! Robust polypropylene construction. Not recommended for cleaning in autoclave.
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
법적 정보
Pop-Up is a registered trademark of Kimberly-Clark Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.