주요 문서
Z742346
2MAG mixBATHcover for MIXdrive 15
polycarbonate
동의어(들):
water bath lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.72
material
polycarbonate
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 40815
너비 × 깊이 × 높이
315 mm × 575 mm × 8 mm
중량
1.5 kg
일반 설명
Chemically resistant, transparent cover for mixBATH, consisting of polycarbonate, for minimization of evaporation effects.
Different cutouts for the perfect positioning of the
thermostat in the case of using the stirring drives
MIXdrive 6 or MIXdrive 15 immersed into the mixBATH.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)