Merck
Z742863
Kern PLJ series precision balances
Kern PLJ 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, universal plug set
특징
Automatic internal adjustment
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern PLJ 6200-2A
계량 용량 측정 범위
6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Range of precision balances with enormous weighing ranges – ideal for heavy tare containers or large samples
Features
  • High-quality milligram balance with enormous weighing range up to 2100 g – ideal for large samples or heavy tare containers
  • Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
  • Automatic internal adjustment, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use. Ideal for mobile applications which require verification, such as ambulatory gold and jewellery purchasing
  • Draught shield standard for models with weighing plate size 80 mm, weighing space Ø×H 60×150 mm
  • Backlit LCD display, digit height 17 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)