Merck
Z742890
Kern 572 series precision balances
Kern 572-37, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern 572-37
계량 용량 측정 범위
3000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
플렛폼 직경
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thanks to the many typical laboratory functions, such as, for example, recipe function, percentage determination, GLP record keeping, combined with the high level of precision, the KERN 572 is a reliable partner for day-to-day work in the laboratory.
The robust aluminium diecast housing maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use.
Ring-shaped draught shield standard, only for models with weighing plate size 106mm, weighing space Ø×H 157×43 mm
Hook for underfloor weighing, standard for
models with [d] = 0,001 g
Large backlit LCD display, digit height 18 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)