Merck
Z743262
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930410
I.D. × 길이
14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)