Merck
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
직경
3 in.
일반 설명
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
법적 정보
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)