Merck
Z757276
Kern ABT analytical balances
model 120-4M, weighing capacity 120 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
동의어(들):
Kern ABT analytical balances, analytical scales
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel weighing plate
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern ABT 120-4NM
측정 범위
resolution: 0.1 mg
계량 용량 측정 범위
120 g
칭량팬 너비 × 깊이
8 cm × 8 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)