특징
CE compliant
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bollé SPHERE
재고 정보
not available in USA
일반 설명
An exceptional field of vision of 180°, the easy to raise headgear and brow guard are adjustable for both height and depth. The Bollé SPHERE adapts itself to any situation, for any use.
- Ultra enveloping face shield
- Adjustable headgear and brow guard
- Polycarbonate visor
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.