제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
애플리케이션
PC Membranes 0.4um has been used to extrude hydrated lipids, for liposome preparation.
생화학적/생리학적 작용
Polycarbonate membranes are useful to prepare uniform and specific sized liposomes by ordered extrusion.
성분
Whatman® Nuclepore polycarbonate hydrophilic membrane 10417104
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객