주요 문서
699856P
Avanti
FP-18, sodium salt
동의어(들):
(2R,3R,4R,5S,6R)-3-dodecanamido-4,5-bis(dodecanoyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl phosphate, sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H78NNa2O11P
CAS Number:
Molecular Weight:
850.02
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (699856P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699856P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
solubility
DMSO: soluble (1 mg - soluble in 0.4 mL of DMSO)
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1[C@@H](OP([O-])([O-])=O)OC(CO)[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
애플리케이션
Vaccine development
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699856P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699856P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)