포장
pkg of 1 × 1 mg (700025P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC[C@@H](C)CO
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(16-28)6-5-7-18(2)21-8-9-22-25-23(11-13-27(21,22)4)26(3)12-10-20(29)14-19(26)15-24(25)30/h15,17-18,20-25,28-30H,5-14,16H2,1-4H3/t17-,18-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
RXMHNAKZMGJANZ-BMOLSTJGSA-N
일반 설명
7β,27-dihydroxycholesterol is a substrate for enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenases (11β-HSDs).
애플리케이션
7β,27-dihydroxycholesterol has been used as an internal standard in ultra-performance liquid chromatography -tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS). It has also been used as a substrate for 11β-hydroxysteroid dehydrogenases (11β-HSDs) in human embryonic kidney cells (HEK293).
생화학적/생리학적 작용
7β,27-dihydroxycholesterol (7β27OHC) is a retinoid-related orphan receptor γ (RORγ) ligand. 7β27OHC favors smoothened (Smo) functionality.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700025P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.