주요 문서
700036P
Avanti
4β-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
cholest-5-ene-3b,4b-diol; 110803
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O2
CAS Number:
Molecular Weight:
402.65
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
설명
cholest-5-ene-3β,4β-diol
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (700036P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700036P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1O)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3
InChI key
CZDKQKOAHAICSF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4β-hydroxycholesterol is an endogenous oxysterol, which is formed by cytochrome P450 3A (CYP3A4) and CYP3A5.
생화학적/생리학적 작용
4β-hydroxycholesterol acts as a marker for cytochrome P450 3A (CYP3A4/5) activity.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700036P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700036P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)