분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700124P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 700124P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Cholesteryl phosphocholine (CholPC) structure has hydrophobic region and a large polar head group. Chol-C10-PC (10-cholesteryloxy decylphosphocholine) has decylphosphocholine attached to cholesterol.
생화학적/생리학적 작용
The presence of phosphocholine in the head group of cholesteryl phosphocholine (CholPC) enables shielding of the lipid complex from interaction with water.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700124P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.