주요 문서
700166P
Avanti
Sitoindoside II
6-O-oleoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
동의어(들):
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 18:1 sitosteryl glucose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H92O7
CAS Number:
Molecular Weight:
841.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700166P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 700166P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C53H92O7/c1-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-47(54)58-36-46-48(55)49(56)50(57)51(60-46)59-41-31-33-52(6)40(35-41)27-28-42-44-30-29-43(53(44,7)34-32-45(42)52)38(5)25-26-39(9-2)37(3)4/h16-17,27,37-39,41-46,48-51,55-57H,8-15,18-26,28-36H2,1-7H3/b17-16-/t38-,39+,41+,42+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,50-,51-,52+,53-/m1/s1
InChI key
MEEONOMPSMYAQO-JXJRCNQOSA-N
일반 설명
Sitoindoside-II is an acyl steryl glycoside present in M. paradisiaca (banana) fruits. It is also isolated from the chicory plant, Cichorium intybus L. Sitoindoside-II is a fatty acid ester of steroidal glucopyranoside.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700166P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)