주요 문서
700224P
Avanti
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3
powder, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H41D3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
435.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3 is a deuterated derivative of 3β,7α-dihydroxycholest-5-enoic acid (3β,7α-diHCA). 3β,7α-diHCA is produced in the brain and it is a constituent of the cerebro spinal fluid (CSF). It is a derivative of (25R)26-hydroxycholesterol (26-HC).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700224P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)