분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (800604P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 800604P
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(35)37-31-32-38-34(36)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI key
IKVCSHRLYCDSFD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
16:0 Ethylene Glycol or ethylene glycol dipalmitate (EGDP) comprises two palmitic acid esterified to ethylene glycol. EGDP acts as a lubricant in plastic polymer synthesis. It is devoid of genotoxicity. Ethylene glycol is the polyols for palmitic acid ester synthesis.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800604P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.