주요 문서
800740P
Avanti
N-16:0 L-Serine
N-palmitoyl L-serine, powder
동의어(들):
1-hexadecanoyl-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate; 110831
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H37NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
343.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (800740P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 800740P
지질 유형
phosphoglycerides
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@@H](CO)C(=O)[O-])C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H37NO4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(22)20-17(16-21)19(23)24;/h17,21H,2-16H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m0./s1
InChI key
XKMKJRANXQGSEK-LMOVPXPDSA-M
생화학적/생리학적 작용
N-16:0 L-Serine serves as an antagonist for lysophosphatidic acid (LPA) receptor. It prevents platelet aggregation and chloride conductance induced by LPA.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800740P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)