810156P
Avanti
18:1-12:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810156P, powder
동의어(들):
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H70N5O11P
CAS Number:
Molecular Weight:
840.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810156P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810156P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) is a fluorescently labeled lipid where NBD is attached to the headgroup of phosphatidylethanolamine (PE). PE is an aminophospholipid abundant in brain.
애플리케이션
18:1-06:0 NBD PE or 1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine may be used as a component of liposome in cross-linking experiment and to determine M13 protein coat towards phospholipids.
생화학적/생리학적 작용
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) plays a key role as a fluorescent analog in the studies of organization and dynamics of membranes. NBD PE contributes to monitoring Red edge excitation shift (REES) effects, with the unique motional and dielectric properties it possesses.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810156P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.