810241C
Avanti
TopFluor™ TMR PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810241C
동의어(들):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H76 BF2N4 O10P
Molecular Weight:
972.94
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810241C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810241C
농도
1 mg/mL (810241C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
TopFluor™ TMR PE is an acyl-chain-modified fluorescent phospholipid. L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is a membrane phospholipid and is the second most abundant phospholipid in animals, plants and yeast. It is the major lipid in bacteria.
애플리케이션
TopFluor™ TMR PE is suitable to use as a component of vesicle and a donor-acceptor for fluorescence quenching. It is also suitable for the formation of lipid membrane.
생화학적/생리학적 작용
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is essential for maintaining the structural integrity of membranes. TopFluor™ TMR PE is useful for cellular labelling.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810241C-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.