810257P
Avanti
C16/C11-TF/C12-DNP TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810257P, powder
동의어(들):
1-O-hexadecyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-3-(dinitrophenylamino)dodecanoyl-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C61H98BF2N5O9
CAS Number:
Molecular Weight:
1094.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810257P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810257P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Triglyceride molecules are the major form of storage and transport fatty acids present in plasma and within cells. C16/C11-TF/C12-DNP TG has the Dinitro phenyl group attached through carbon 12.
생화학적/생리학적 작용
Triglycerides can cross the blood-brain barrier and are found in human cerebrospinal fluid (CSF). The metabolism of triglycerides and fatty acids takes place in the liver. Accumulation of triglycerides within the hepatocytes due to overnutrition and obesity leads to a clinical condition called as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810257P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.