810281C
Avanti
TopFluor™ PC
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H83BF2N3O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
909.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810281C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810281C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810281C-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810281C
농도
1 mg/mL (810281C-10mg)
1 mg/mL (810281C-1mg)
1 mg/mL (810281C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Phosphatidylcholines (PC) are the building blocks of eukaryotic membranes. PC is an important component of the mucosal layer of the colon and is a strong bilayer-forming lipid.
애플리케이션
TopFluor™ PC has been used as a component in the for fluorescent studies using small unilamellar vesicles. It has also been used in the preparation of unilamellar phospholipid liposomes.
생화학적/생리학적 작용
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance. It is used to treat fat embolism.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810281C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810281C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810281C-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.