주요 문서
810342P
Avanti
22-NBD-Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
22-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-cholen-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H38N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
494.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
설명
Technique(s): fluorescence
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810342P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (810342P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](CNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI key
DLWLXTLRGQWGPC-XIWKFBMMSA-N
애플리케이션
lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810342P-1MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810342P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)