분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (850528P-1g)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850528P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC(CC)CCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI key
CAAOONAGUQWVFE-MXEARUNBSA-N
일반 설명
This new class of detergents contain a short, branched alkyl chain at the interface between the polar head and the apolar tail. This design mimics the second aliphatic chain of lipid molecules and reduces water penetration, thereby increasing the hydrophobicity within the interior of the micelle. A detergent architecture of this style allows formation of smaller, more compact micelles which provides improved performance in the stabilization and crystallization of integral membrane proteins.
포장
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850528P-1g)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.