주요 문서
852448C
Avanti
18:0 dimethylacetal
octadecanal-dimethylacetal, chloroform
동의어(들):
1,1-Dimethoxyoctadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H42O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (852448C-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 852448C
농도
10 mg/mL (852448C-10mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI key
YDFMLZBWAXMUEX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
DMAs are an indirect marker of levels of plasmalogens in plasma and may be used as standards for quantitation of plasmalogen in biological samples.
애플리케이션
18:0 dimethylacetal has been used to compare placental plasmalogen fatty acid profiles of normotensive and preeclampsia (PE) pregnancies.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (852448C-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)